Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 1-Way Vacuum Stopcocks
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 1-Wege-Vakuumhahn |
| Stopfenöffnung | 2,5 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12545 |
| Enthält | Rechtwinkliger Seitenarm, Hohlglasstopfen |