Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass 3-Way Stopcocks
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4 mm
Enthält:
Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung
Fester Glasstopfen und Schraubengewindehalterung aus Gummi
PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
DIN 12554. Die Leckrate entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1, Q <0,1 mbar · l· s-1.
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
φ Rohr: 10/7mm
Bohrung: 4mm
Küken: 24,0mm
Hahn: 4 NS/24 NS
Küken: PTFE
2 Ausführungen:
Mit PTFE-Küken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
Mit massivem Glasküken mit Gewindesicherung, Material: Borosilikatglas 3.3
φ Rohr: 10/7mm
Bohrung: 4mm
Küken: 24,0mm
Hahn: 4 NS/24 NS
Küken: PTFE
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 3-Wege-Sperrhahn |
| Stopfenöffnung | 4 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12554 |
| Enthält | PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde |