Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ablaßhähne für Abklärflaschen, NS 29/32 mit massivewm Küken, Bohrung 6 mm
Artikelnummer. 10352941
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
10352941 6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10352941 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 02802906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.67 €
    63.60 € / 1 Stück
    Sparen 29.07 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Registerkarte
Stopfenöffnung 6 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Feste Glasstopfen und Schraubengewindehalterung