Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Beschreibung
- Einweg
- Borosilikatglas
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Rundboden |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Verpackung | 50Pack |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |