Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Artikelnummer. 11872373
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
14 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11872373 14 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11872373 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. A613014001021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50 €
    22.95 € / 100 Stück
    Sparen 13.55 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie die 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes mit rundem Boden für Laboranwendungen, wenn Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einwegreagenzgläser sind dickwandig und autoklavierbar.
  • Einweg
  • Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Ausführungsart Rundboden
Länge (metrisch) 130 mm
Verpackung 100Pack
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen