Learn More
3-(3-Bromphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394905 5 g 5 Gramm
11384905 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18080.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42287-90-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is used in the synthesis and characterization of monoisomeric 1,8,15,22-substituted (A3B and A2B2) phthalocyanines and phthalocyanine-fullerene dyads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Synthese und Charakterisierung monoisomerischer 1,8,15,22-substituierter (A3B2 und A2B2) Phthalocyanine und Phthalocyanin-Fulleren-Dyaden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42287-90-1
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD01310792
InChI-Schlüssel DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-3-bromophenyl propionic acid, 3-3-bromo-phenyl-propionic acid, 3-bromophenylpropanoic acid, acmc-209jor, m-bromohydrocinnamic acid, 3-bromohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,3-bromo, 3-3-bromophenyl propionicacid, 3-m-bromophenyl propionic acid
PubChem CID 2063862
IUPAC-Name 3-(3-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Menge 5 g
Beilstein 2362753
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%