Learn More
3-(3-Butin-1-yl)-3H-diazirin-3-ethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine |
| CAS | 1450752-97-2 |
| Summenformel | C7H11N3 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-2-3-4-7(5-6-8)9-10-7/h1H,3-6,8H2 |
| SMILES | C#CCCC1(CCN)N=N1 |
| IUPAC-Name | 2-(3-But-3-ynyldiazirin-3-yl)ethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.18 |
| Formelmasse | 137.0953 |