missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-[Carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl]]bis-1,5-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30476481
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476481 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3784432.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3214-47-9
Summenformel C35H24N6Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 956.82
Synonym C.I. Direct Yellow 50 (7CI), C.I. Direct Yellow 50 Tetrasodium Salt (8CI), Abcol Direct Yellow RLSW, C.I. 29025, Direct Fast Yellow LR, Direct Fast Yellow R, Direct Lightfast Yellow K, Direct Lightfast Yellow RS, Direct Yellow 50, Helion Yellow RL, Isma Fast Yellow RL, Levacell Fast Yellow R, Orbantin Yellow R, Pergasol Yellow 2R, Pyrazol Fast Yellow RSW, Sirius Light Yellow R, Sirius Light Yellow R Extra, Sirius Supra Yellow R, Sirius Yellow R, Solar Flavine RN, Solophenyl Yellow AGFL, Tubantin Yellow 3R
IUPAC-Name tetrasodium;3-[(E)-[4-[[4-[(E)-(4,8-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]-3-methylphenyl]carbamoylamino]-2-methylphenyl]diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc(N=Nc3cc(c4cccc(c4c3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c2)ccc1N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,3'-[Carbonylbis(imino(2-methyl-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl)]bis-1,5-naphthalenedisulfonic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Formelmasse 955.9875
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.