Learn More
3-(3-Chlor-4-Fluorphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436437 5 g 5 Gramm
15426437 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33592.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 881190-93-8 | C9H8ClFO2 | 202.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881190-93-8
Summenformel C9H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.609
MDL-Nummer MFCD04116056
InChI-Schlüssel XJSXYOSRQKEOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propionic acid, 3-chloro-4-fluorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoicacid, benzenepropanoicacid, 3-chloro-4-fluoro, 3-3-chloro-4-fluoro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3503171
IUPAC-Name 3-(3-Chlor-4-fluorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Menge 5 g
Formelmasse 202.61
Reinheit (%) 96%