Learn More
3,3'-Diaminobenzidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420438
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15420438 100 g 100 Gramm
15400438 5 g 5 Gramm
15410438 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15420438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54000.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-95-2 | C12H14N4 | 214.272 g/mol
3,3'-Diaminobenzidine is used as peroxidase substrate and a reagent for spectrophotometric determination of selenium. DAB is used for the immunohistochemical staining of nucleic acids and proteins. As a dark brown dye, was used as an antibody-specific stain to identify the paired antibodies in breast tissue. It may be used for the synthesis of a useful, linear, Schiff-base coordination polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Diaminobenzidin wird als Peroxidase-Substrat und als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Selen verwendet. DAB wird für die immunhistochemische Färbung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Wird als dunkelbrauner Farbstoff als antikörperspezifischer Färbemittel zur Identifizierung der gepaarten Antikörper im Brustgewebe verwendet. Kann für die Synthese eines nützlichen, linearen, Schiff-basierten Koordinationspolymers verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-95-2
Summenformel C12H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 214.272
MDL-Nummer MFCD00007725
InChI-Schlüssel HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC-Name 4-(3,4-Diaminophenyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminobenzidine
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 214.27
Reinheit (%) 99%