Learn More
3,3'-Diaminobenzidin, Tabletten
Artikelnummer. 15423649
Click to view available options
Menge:
100 Ea.
50 Ea.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15423649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60972.KW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,3′-Diaminobenzidin wird zur Erkennung von Fingerabdrücken im Blut verwendet. 3,3′-Diaminobenzidin wird in der Immunhistologie und dem Immunblotting als präzitierendes Substrat für die Lokalisierung der Peroxidase-Aktivität verwendet. Mit DAB gefärbte Objektträger können auf herkömmliche Weise mit Deckgläsern versehen und zur späteren Verwendung gelagert werden. Es wurden viele Verbesserungsmethoden für DAB mit unterschiedlichen Pufferbedingungen, bei Zugabe von Metallionen und für Nachbehandlungsanwendungen berichtet. DAB wurde bei der immunhistochemischen Färbung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet. Die Anwendung des Silber-Gold-verstärkten 3,3′-Diaminobenzidin-Chromogens beim lichtmikroskopischen und elektronenmikroskopischen Nachweis des luteinisierenden Hormonsystems des Rattenhirns. 3,3′-Diaminobenzidin (DAB)-H2O2-Meerrettich-Peroxidase (HRP) wurde vorgestellt und für den empfindlichen Nachweis von Karzinoembryonalantigen (CEA) im Humanserum verwendet.
Hinweise
Jede Tablette enthält 5 mg DAB, jede Tablette wiegt 240 mg Eine Tablette liefert 10 ml Substratlösung, was ausreicht, um 50 cm² Membran oder etwa 20 Objektträger effektiv zu erkennen. Unlösliches Produkt. Reaktionsbedingung: Lösen Sie eine 5-mg-Tablette in 10 ml 50mM Tris, 0.1M NaCl, pH 7.6 und Wasserstoffperoxid (0.01 %) auf. Die Lösung kann bei Bedarf direkt vor der Verwendung mithilfe eines 0.2µ-Filters gefiltert werden. Das Vorhandensein von Nickel oder Kobalt erhöht die Empfindlichkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-95-2
Summenformel C12H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 214.272
MDL-Nummer MFCD00007725
InChI-Schlüssel HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diaminobenzidine, 3,3',4,4'-tetraaminobiphenyl, 3,3'-diaminobenzidene, 3,3',4,4'-diphenyltetramine, 3,3',4,4'-tetraminobiphenyl, 3,3',4,4'-tetraaminodiphenyl, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetramine, biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, unii-2rv4t6khqi, 4-3,4-diaminophenyl benzene-1,2-diamine
PubChem CID 7071
IUPAC-Name 4-(3,4-Diaminophenyl)benzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diaminobenzidine, tablets
Farbe Violett
Menge 50 Ea.
Beilstein 1212988
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly).
Formelmasse 214.27
Physikalische Form Tabletten