Learn More
3,3-Dietoxy-1 -Propylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378906 1 g 1 Gramm
11388906 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19532.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165904-27-8
Summenformel C13H27BO4
Molekulargewicht (g/mol) 258.165
MDL-Nummer MFCD03788723
InChI-Schlüssel VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
IUPAC-Name 2-(3,3-Diethoxypropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.428
Menge 1 g
Formelmasse 258.17
Reinheit (%) 97%