Learn More
3,3-Diethoxy-trans-1-Propenylboronsäure-Pinacolester, 97 %
Artikelnummer. 11426860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426860 1 g 1 Gramm
11416860 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19579.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153737-25-8 | Molecular Formula: C13H25BO4 | Molecular Weight: 256.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,3-Dietoxy-trans-1-propenylboronsäure-Pinacolester wird als synthetisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153737-25-8
Summenformel C13H25BO4
Molekulargewicht (g/mol) 256.149
MDL-Nummer MFCD03788737
InChI-Schlüssel ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
Synonym 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11065022
IUPAC-Name 2-[(E)-3,3-Diethoxyprop-1-enyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.441
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 256.15
Reinheit (%) 97%