Learn More
3,3‚-Diethyloxacarbocyanin-Jodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431928
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431928 250 mg 250 Milligramm
15411928 1 g 1 Gramm
15421928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55607.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 905-96-4 | C21H22IN2O2+ | 461.323 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 905-96-4
Summenformel C21H22IN2O2+
Molekulargewicht (g/mol) 461.323
MDL-Nummer MFCD00011952
InChI-Schlüssel FIZZUEJIOKEFFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diethyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 129893627
IUPAC-Name (2Z)-3-Ethyl-2-[(E)-3-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzoxazol;hydroiodid
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CC.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide
Schmelzpunkt 278°C (decomposition)
Farbe Rot
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 460.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide