Learn More
3,3'-Diethylthiadicarbocyanin-Iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11370518 2 g 2 Gramm
11360518 0.5 g 0.50 Gramm
11350518 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11370518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043851.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als lösungsmittellöslicher Laserfarbstoff
It is employed as a solvent soluble laser dye. DTDCi is used as fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography and as a dye for rapid genetic screening. It is a potential sensitive probe useful for fluorometric analysis of transferable membrane pores and effects of membrane potential on Na cotransports in eel intestinal brush-border membrane vesicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 514-73-8
Summenformel C23H24IN2S2+
Molekulargewicht (g/mol) 519.483
MDL-Nummer MFCD00074829
InChI-Schlüssel MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-diethylthiadicarbocyanine iodide
PubChem CID 91869351
IUPAC-Name (2E)-3-Ethyl-2-[(2E,4e)-5-(3-Ethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-Dienyliden]-1,3-Benzothiazol;Hydroiodid
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Schmelzpunkt 248°C (decomposition)
Farbe Grün
Menge 2 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3838938
Merck Index 14,3369
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 518.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver