Learn More
3,3'-Diethylthiadicarbocyaninperchlorat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448085 250 mg 250 Milligramm
15495137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448085 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32421.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22268-65-1
Summenformel C23H23ClN2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 491.017
MDL-Nummer MFCD06409265
InChI-Schlüssel HSVLFBSXAKAPBG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzothiazolium, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadien-1-yl-, perchlorate 1:1, 3,3'-diethyl-2,2'-thiadicarbocyanine perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e,5e-5-3-ethylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d thiazol-3-ium perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e-5-2e-3-ethyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzothiazol-3-ium perchlorate
PubChem CID 57357756
IUPAC-Name 3-ethyl-2-[5-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]-1,3-benzothiazol;Perchlorat
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine perchlorate
Menge 250 mg
Formelmasse 491.12
Reinheit (%) 96%