Learn More
3,3-Difluorazetidinhydrochlorid, 95%
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 138°C to 140°C |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| SMILES | Cl.FC1(F)CNC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.53 |
| Formelmasse | 129.54 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO– Nur für Forschungszwecke