Learn More
3,3-Difluorazetidin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30384985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384985 500 mg
30380050 250 mg
30381146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD442330500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288315-03-7
Summenformel C3H5F2N . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 129.53
Synonym Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
IUPAC-Name 3,3-Difluorazetidin;Hydrochlorid
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Formelmasse 129.0157