Learn More
3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379735
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379735 100 mg 100 Milligramm
11369735 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11379735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19780.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163457-23-6
Summenformel C4H8ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.562
MDL-Nummer MFCD03788948
InChI-Schlüssel YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-difluoropyrrolidine hydrochloride, 3,3-difluoropyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidinehydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoro-pyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidine hcl salt, 3,3-difluoropyrrolidine, chloride, 3,3-difluoro-pyrrolidinehydrochloride, pubchem9358
PubChem CID 24903482
IUPAC-Name 3,3-Difluorpyrrolidinhydrochlorid
SMILES C1CNCC1(F)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 143.56
Reinheit (%) 98%