missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3-Dimethoxy-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10284814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10284814 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10284814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399720250

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Dichte 0.9870g/mL
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 45°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O3
Strukturformel CH3C(OCH3)2C(O)CH3
MDL-Nummer MFCD00075266
Menge 25 g
Relative Dichte 0.987
Synonym 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
InChI-Schlüssel UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(OC)C(C)=O
IUPAC-Name 3,3-dimethoxybutan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethoxy-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.