Learn More
3,3'-Dimethoxybenzil, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045676
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11342497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11564.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 40101-17-5 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
3,3'-Dimethoxybenzil used in the preparation of benzil derivatives. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Dimethoxybenzil zur Herstellung von Benzil-Derivaten. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40101-17-5
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.284
MDL-Nummer MFCD00038221
InChI-Schlüssel PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
PubChem CID 123493
IUPAC-Name 1,2-Bis(3-Methoxyphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Dimethoxybenzil
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Menge 1 g
Beilstein 2382124
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) ≥99%