Learn More
3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-eins, TRC
Artikelnummer. 30007687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007687 10 mg 10 Milligramm
30008609 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47660510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10109-76-9
Summenformel C20 H28 O3
Molekulargewicht (g/mol) 316.43
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
IUPAC-Name (8S,13S,14S)-3,3-Dimethoxy-13-methyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-Decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Formelmasse 316.2038