Learn More
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478859 5 g 5 Gramm
11357066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06951.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2245-30-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane is used as pharm and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutan wird als Pharma- und Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2245-30-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00051590
InChI-Schlüssel HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
PubChem CID 92174
IUPAC-Name 2-Tert-Butyloxiran
SMILES CC(C)(C)C1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Dichte 0.822
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.401
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102478
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyloxirane