Learn More
3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl-2,4,5,6-d4)triaz-1-ene, TRC
Artikelnummer. 30179899
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179899 10 mg 10 Milligramm
30179759 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD15346210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2519481-67-3
Summenformel C8 D4 H6 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.215
Synonym 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
IUPAC-Name N-methyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)diazenyl]methanamine
SMILES [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
Formelmasse 198.105