Learn More
3,3-Dimethyl-1-(trifluormethyl)-1,2-benziodoxol, 95%
Artikelnummer. 15505226 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15505226 250 mg 250 Milligramm
15340208 1 g 1 Gramm
15595216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15505226 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456902500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS :887144-97-0 | C₁₀H₁₀F₃IO | 330,09 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887144-97-0
Summenformel C10H10F3IO
Molekulargewicht (g/mol) 330.09
InChI-Schlüssel HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
IUPAC-Name 3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1 $l^{3 },2-benziodoxol
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Schmelzpunkt 75.0°C to 79.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 330.09
Reinheit (%) 95%
RUO– Nur für Forschungszwecke