Learn More
3,3-Dimethylacrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432898
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11432898 500 g 500 Gramm
11379539 25 g 25 Gramm
11422898 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11432898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16865.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chemische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-47-9
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
MDL-Nummer MFCD00004366
InChI-Schlüssel YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
PubChem CID 10931
ChEBI CHEBI:37127
IUPAC-Name 3-Methylbut-2-enosäure
SMILES CC(=CC(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylacrylic acid
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Dichte 0.969
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1720305
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and methanol.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%