Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491808 1 mL 1 Milliliter
15471808 5 mL 5 Milliliter
15481808 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55522.XF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2987-16-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00042807
InChI-Schlüssel LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Dichte 0.798
Siedepunkt 104°C to 106°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Strukturformel (CH3)3CCH2CHO
Brechungsindex 1.397
Menge 1 mL
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1735829
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%