Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyd, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Summenformel | C6H12O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.16 |
| Formelmasse | 100.0888 |