Learn More
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028141
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11410868 5 g -
11420868 25 g 25 Gramm
11430868 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11410868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25286.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4160-82-1 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4160-82-1
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00006684
InChI-Schlüssel HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
PubChem CID 77813
IUPAC-Name 4,4-Dimethyloxan-2,6-Dion
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Siedepunkt 181°C (25 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 97%