Learn More
3,3-Dimethylglutaric Anhydride 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10467680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10467680 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10467680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylglutaric anhydride
Namenshinweis 99%
CAS 4160-82-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10O3
MDL-Nummer MFCD00006684
Menge 5 g
Beilstein 17, 419
Synonym 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
InChI-Schlüssel HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
IUPAC-Name 4,4-Dimethyloxan-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
PubChem CID 77813
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder