Learn More
3,3-Dimethylglutarimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449737
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11449737 5 g 5 Gramm
11455816 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11449737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22196.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1123-40-6 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
3,3'-dimethylglutarimide were used as the barbital subsitutes. 3,3-di­methyl­glutarimide is involved formation of the heterodimer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Dimethylglutarimid wird als barbitales Substitut eingesetzt. 3,3-Dimethylglutarimid ist an der Bildung des Heterodimers beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1123-40-6
Summenformel C7H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.17
MDL-Nummer MFCD00006671
InChI-Schlüssel YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylglutarimide, 2,6-piperidinedione, 4,4-dimethyl, glutarimide, 3,3-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,6-piperidinedione, beta,beta-dimethylglutarimide, 3,3-dimethyl-glutarimide, .beta.,.beta.-dimethylglutarimide, 4,6-piperidinedione, 2, 4,4-dimethyl, glutarimide,3-dimethyl
PubChem CID 14292
IUPAC-Name 4,4-Dimethylpiperidin-2,6-Dion
SMILES CC1(CC(=O)NC(=O)C1)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylglutarimide
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Menge 5 g
Beilstein 111981
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 141.17
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.