Learn More
3,3-Dimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11320308 1 g 1 Gramm
11310308 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043706.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 562-49-2
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.205
MDL-Nummer MFCD00009322
InChI-Schlüssel AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane
PubChem CID 11229
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpentan
SMILES CCC(C)(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylpentane
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.69g/mL
Siedepunkt 86°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1206
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig