Learn More
3,3-Dimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058972
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11320308 1 g 1 Gramm
11310308 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11320308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043706.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 562-49-2
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.205
MDL-Nummer MFCD00009322
InChI-Schlüssel AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane
PubChem CID 11229
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpentan
SMILES CCC(C)(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Dimethylpentane
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.69g/mL
Siedepunkt 86°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1206
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig