Learn More
3,3-Dimethylpiperidin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10230100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10230100 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10230100 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00227DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H16ClN
Menge 1 g
Synonym 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCNC1)C.Cl
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpiperidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 149.662
PubChem CID 18686627
Formelmasse 149.66
Reinheit (%) 95%