Learn More
3,3-Diphenylpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30380581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380581 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD491725100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Summenformel C15H14O2
Menge 100 g
Synonym β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
Formelmasse 226.0994