Learn More
3,3-Diphenylpropionitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16647062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16647062 25 g 25 Gramm
16637062 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647062 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466080250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2286-54-6
MDL-Nummer MFCD00129747
InChI-Schlüssel INERKLNEVAZSCI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3,3-Diphenylpropannitril
SMILES N#CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Alpha-Vektor DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Chemischer Name oder Material 3,3-Diphenylpropionitrile
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H13N
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen soluble in hot methanol
Molekulargewicht (g/mol) 207.28
Formelmasse 207.27
Physikalische Form Kristallpulver