Learn More
3,3-Diphenylpropylamine, TRC
Artikelnummer. 30137254
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137254 100 g 100 Gramm
30138400 25 g 25 Gramm
30012136 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137254 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD491975100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5586-73-2
Summenformel C15 H17 N
Molekulargewicht (g/mol) 211.3
Synonym 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
IUPAC-Name 3,3-diphenylpropan-1-amine
SMILES NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Diphenylpropylamine
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Formelmasse 211.1361