Learn More
3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467907 250 mg 250 Milligramm
11436700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51023.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902837-22-3
Summenformel C11H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.212
MDL-Nummer MFCD08274968
InChI-Schlüssel UDGPERFBSLKMSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid
PubChem CID 24208852
IUPAC-Name 3-(3-Ethyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
SMILES CCC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 218.21