Learn More
3-(3-Fluor-4-Methylphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467995 250 mg 250 Milligramm
15414787 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32105.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881189-62-4
Summenformel C10H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD09025364
InChI-Schlüssel DYVQAEHNFXNAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-fluoro-4-methylphenyl propanoic acid, 3-3-fluoro-4-methylphenyl propionic acid, 3-3-fluoro-4-methyl-phenyl-propionic acid
PubChem CID 46737500
IUPAC-Name 3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 250 mg
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) 97%