Learn More
3-(3-Fluor-5-Methylphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435287 1 g 1 Gramm
15478125 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32551.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017779-56-4
Summenformel C10H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD09832369
InChI-Schlüssel SEUXGGXOPIWHGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-fluoro-5-methylphenyl propanoic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, jrd
PubChem CID 46737683
IUPAC-Name 3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.19
Reinheit (%) 97%