Learn More
3-(3-Fluorbenzyl)-4-[(3-fluorbenzyl)oxy]benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30407853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407853 10 mg 10 Milligramm
30392935 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59793510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Summenformel C21 H16 F2 O2
Menge 10 mg
Synonym 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
IUPAC-Name 4-[(3-Fluorphenyl)methoxy]-3-[(3-Fluorphenyl)methyl]benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 338.347
Formelmasse 338.112