Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335469
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335469 1 g 1 Gramm
11345469 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50435.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144026-74-4 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144026-74-4
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
MDL-Nummer MFCD01940432
InChI-Schlüssel JAZQIOZMPNVSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl, 3-3-methoxyphenyl pyrazole, 3-3-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl-2h-pyrazole, acmc-20ankv, 1-methoxy-3-pyrazol-3-ylbenzene, 3-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 1h-pyrazole,3-3-methoxyphenyl
PubChem CID 2736766
IUPAC-Name 5-(3-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 90°C to 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%