Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394544 25 g 25 Gramm
11384544 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394544 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01304.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10516-71-9 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10516-71-9
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00014027
InChI-Schlüssel BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC-Name 3-(3-Methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Menge 25 g
Beilstein 1874422
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥98%