Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225934
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10797665 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10225934
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC49504CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 273727-50-7
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD09817468
InChI-Schlüssel YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
IUPAC-Name 3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%