Learn More
3,3-Pentamethylenglutarimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442309 1 g 1 Gramm
15452309 5 g 5 Gramm
15462309 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64902.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1130-32-1
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.235
MDL-Nummer MFCD00023872
InChI-Schlüssel FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
PubChem CID 14324
IUPAC-Name 3-Azaspiro[5.5]Undecan-2,4-Dion
SMILES C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene glutarimide
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Beilstein 383782
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest