Learn More
3,3-Pentamethylenglutarimid, TRC
Artikelnummer. 30410661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410661 1 g 1 Gramm
30415753 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30410661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2717551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1130-32-1
Summenformel C10 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
IUPAC-Name 3-Azaspiro[5.5]Undecan-2,4-Dion
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Formelmasse 181.1103