Learn More
3,3-Tetramethylenglutarimid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416666 5 g 5 Gramm
11426666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11416666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24864.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-89-4
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.208
MDL-Nummer MFCD00023871
InChI-Schlüssel YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-tetramethyleneglutarimide, 8-azaspiro 4.5 decane-7,9-dione, azaspirodecanedione, 1,1-cyclopentanediacetimide, 8-aza-spiro 4.5 decane-7,9-dione, buspirone impurity k, dsstox_cid_31405, dsstox_rid_97291, dsstox_gsid_57616
PubChem CID 136843
IUPAC-Name 8-Azaspiro[4.5]Decan-7,9-Dion
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Tetramethyleneglutarimide
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 383702
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%