Learn More
3-(3-Thienyl)acrylsäure, TRC
Artikelnummer. 30454718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454718 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT430030500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Thienyl)acrylic Acid
CAS 102696-71-9
Summenformel C7H6O2S
Menge 500 mg
Synonym (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccsc1
IUPAC-Name (E)-3-Thiophen-3-ylprop-2-Enosäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.19
Formelmasse 154.0089