Learn More
3,3'-Thiodipropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423447 250 g 250 Gramm
11369236 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17220.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178.202 g/mol
3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Thiodipropionsäure wird als Antioxidans für Fette und andere Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-17-1
Summenformel C6H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 178.202
MDL-Nummer MFCD00002781
InChI-Schlüssel ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC-Name 3-(2-Carboxyethylsulfanyl)propansäure
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Thiodipropionic acid
Schmelzpunkt 127°C to 134°C
Strukturformel S(CH2CH2CO2H)2
Menge 250 g
Beilstein 1210299
Merck Index 14,9332
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 98%