Learn More
3,3'-Thiodipropionsäure, 99%
Artikelnummer. 10183710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10183710 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10205000 5 g Glasflasche 5 Gramm
10295040 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10391334 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10183710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138750250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 111-17-1 | C₆H₁₀O₄S | 178,2 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-17-1
Summenformel C6H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 178.2
MDL-Nummer MFCD00002781
InChI-Schlüssel ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC-Name 3-(2-Carboxyethylsulfanyl)propansäure
SMILES C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3′-Thiodipropionic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130.0°C to 133.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel S(CH2CH2CO2H)2
Menge 25 g
Beilstein 03, IV, 735
Merck Index 15, 9485
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 178.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO– Nur für Forschungszwecke